Charts
C306, +50 til +96 °F, 7 dage, +50...+96 °F, 7 days
Katalog # 620-0396
Leverandør: DICKSON
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DICKC652_TDS_EN
Datasheet
Specifikationer
- Beskrivelse:C306, +50 til +96 °F, 7 dage
- Seq:64
- Område:+50...+96 °F
- Optagelsestid:7 days