Orders LinkContactUsLinkComponent
Charts
Charts
C306, +50 til +96 °F, 7 dage, +50...+96 °F, 7 days
Katalog # 620-0396
Leverandør:   DICKSON
Charts
Katalog # 620-0396
Leverandør:  DICKSON
Charts
C306, +50 til +96 °F, 7 dage, +50...+96 °F, 7 days
Price
594,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 60 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    C306, +50 til +96 °F, 7 dage
  • Seq:
    64
  • Område:
    +50...+96 °F
  • Optagelsestid:
    7 days