Charts
C320, +22 til +68 °F, 7 dage, +22...+68 °F, 7 days
Katalog # 620-0410
Leverandør: DICKSON
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DICKC652_TDS_EN
Datasheet
Specifikationer
- Beskrivelse:C320, +22 til +68 °F, 7 dage
- Seq:57
- Område:+22...+68 °F
- Optagelsestid:7 days