Charts
C304, +4 til +50 °F, 7 dage, +4...+50 °F, 7 days
Katalog # 620-0394
Leverandør: DICKSON
Gå til:
Product Details & Documents
Documents
DICKC652_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Beskrivelse:C304, +4 til +50 °F, 7 dage
- Seq:48
- Område:+4...+50 °F
- Optagelsestid:7 days