Orders LinkContactUsLinkComponent
Charts
Charts
C302, -14 til +32 °F, 7 dage, –14...+32 °F, 7 days
Catalog # 620-0392
Supplier:   DICKSON
Charts
Catalog # 620-0392
Supplier:  DICKSON
Charts
C302, -14 til +32 °F, 7 dage, –14...+32 °F, 7 days
Price
541,00 kr
Log in for availability
1 * 60 Items
Product Details & Documents
Documents
Specifications
  • Beskrivelse:
    C302, -14 til +32 °F, 7 dage
  • Seq:
    25
  • Område:
    –14...+32 °F
  • Optagelsestid:
    7 days