Soxhlet extractors, Quickfit®
Top 100; konus 34/35; rørfilterstørrelse: 95×200, 2000 ml
Katalog # 201-8372
Leverandør: SciLabware
Gå til:
Product Details & Documents
Borosilicate glass, large volume.
Flanged extractors which require Quickfit® or NS jointed flasks and condensers.
Specifikationer
- Ekstraktionskap.:2000 ml
- Beskrivelse:Top 100; konus 34/35; rørfilterstørrelse: 95×200