Orders LinkContactUsLinkComponent
Soxhlet extractors, Quickfit®
Soxhlet extractors, Quickfit®
Top 100; konus 34/35; rørfilterstørrelse: 95×200, 2000 ml
Katalog # 201-8372
Leverandør:   SciLabware
Soxhlet extractors, Quickfit®
Katalog # 201-8372
Leverandør:  SciLabware
Soxhlet extractors, Quickfit®
Soxhlet extractors, Quickfit®
Top 100; konus 34/35; rørfilterstørrelse: 95×200, 2000 ml
Price
6.600,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Borosilicate glass, large volume.
Flanged extractors which require Quickfit® or NS jointed flasks and condensers.
Specifikationer
  • Ekstraktionskap.:
    2000 ml
  • Beskrivelse:
    Top 100; konus 34/35; rørfilterstørrelse: 95×200