Orders LinkContactUsLinkComponent
Pipette tips
Pipette tips
Gilson-type, 5 - 200 µl, +, +, Transparent, I poser med 5 stk.
Katalog # LPIT152348
Leverandør:   LP ITALIANA
Pipette tips
Katalog # LPIT152348
Leverandør:  LP ITALIANA
Pipette tips
Pipette tips
Gilson-type, 5 - 200 µl, +, +, Transparent, I poser med 5 stk.
Price
3.200,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 3.000 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • CE-IVD:
    +
  • Pakket:
    I poser med 5 stk.
  • Steril:
    +
  • Volumen:
    5 - 200 µl
  • Spidstype:
    Gilson-type
  • Spits farge:
    Transparent