Disposable cuvettes
Disposable cuvettes, 2,4 – 4,5 ml, 10 mm, Plast
Katalog # JENW83070-30
Leverandør: Cole-Parmer
Gå til:
Product Details & Documents
Plastic disposable cuvettes for liquid samples in spectrophotometry.
Specifikationer
- Længde på lysvej:10 mm
- Volumen:2,4 – 4,5 ml
- Vinduesmateriale:Plast
- Beskrivelse:Disposable cuvettes
- Seq:05