Robot-spidser til Beckman®
919-262G (genomisk), 250 µl, -, -, Transparent, 10 racks, 96 pr. PP, transparent stk.
736-0101
Højkvalitetsspidser, som er testet på den arbejdsstation, de er skabt til, for at sikre kompatibilitet og god pasform. Certificeret fri for RNase, DNase, DNA, RNA, pyrogener og ATP.
- PP, transparent
- Spidser med ART® filtre: eliminerer enhver risiko for krydskontamination mellem prøverne; designet til opgaver med DNA, RNA samt radioaktive og infektiøse prøver
- Spidser med lav retention: hydrofobe spidser, som tilbageholder mindre prøvemateriale, hvilket mindsker reagensspild og samtidigt øger resultaternes reproducerbarhed betydeligt
- Sterile spidser: steriliseret ved gammastråling
Caution: * Requires adapter 3772 only available directly from Molecular BioProducts.
- Pakket:10 racks, 96 pr. PP, transparent stk.
- Steril:-
- Volumen:250 µl
- Spidstype:919-262G (genomisk)
- Spits farge:Transparent
- Filter:-
- Cat. No.:736-0101
- Miljøcertificering:IRECS; ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 752603)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning