Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
2000 ml, 156 mm, 126 mm
Katalog # 213-0230
Leverandør:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Katalog # 213-0230
Leverandør:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
2000 ml, 156 mm, 126 mm
Price
322,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Aluminium, med tud.
  • God kemisk resistens
  • Fremragende varmeresistens
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til ætsende materialer. Robust og holdbar.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    126 mm
  • Kapacitet:
    2000 ml
  • Højde:
    156 mm
  • Seq:
    05