Beakers, low form
1000 ml, 132 mm, 102 mm
Katalog # 213-0229
Leverandør: NICKEL ELECTRO
Gå til:
Product Details & Documents
Aluminium, med tud.
- God kemisk resistens
- Fremragende varmeresistens
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til ætsende materialer. Robust og holdbar.
Specifikationer
- Udv.Ø:102 mm
- Kapacitet:1000 ml
- Højde:132 mm
- Seq:04