Beakers, low form
500 ml, 103 mm, 84,5 mm
Katalog # 213-0228
Leverandør: NICKEL ELECTRO
Gå til:
Product Details & Documents
Aluminium, med tud.
- God kemisk resistens
- Fremragende varmeresistens
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til ætsende materialer. Robust og holdbar.
Specifikationer
- Udv.Ø:84,5 mm
- Kapacitet:500 ml
- Højde:103 mm
- Seq:03