Beakers, low form
250 ml, 76 mm, 69 mm
Katalog # 213-0227
Leverandør: NICKEL ELECTRO
Gå til:
Product Details & Documents
Aluminium, med tud.
- God kemisk resistens
- Fremragende varmeresistens
- Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til ætsende materialer. Robust og holdbar.
Specifikationer
- Udv.Ø:69 mm
- Kapacitet:250 ml
- Højde:76 mm
- Seq:02