Orders LinkContactUsLinkComponent
Beakers, low form
Beakers, low form
100 ml, 57 mm, 50,4 mm
Katalog # 213-0226
Leverandør:   NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Katalog # 213-0226
Leverandør:  NICKEL ELECTRO
Beakers, low form
Beakers, low form
100 ml, 57 mm, 50,4 mm
Price
526,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
Aluminium, med tud.
  • God kemisk resistens
  • Fremragende varmeresistens
  • Glatte overflader muliggør nem og hurtig rengøring
Ideel til ætsende materialer. Robust og holdbar.
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    50,4 mm
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Højde:
    57 mm
  • Seq:
    01