Orders LinkContactUsLinkComponent
Septa
Septa
Septa, 16 mm, 2 mm
Katalog # METR6.1448.020
Leverandør:   METROHM
Septa
Katalog # METR6.1448.020
Leverandør:  METROHM
Septa
Septa
Septa, 16 mm, 2 mm
Price
263,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
These septa are made from silicone rubber.
Specifikationer
  • Ø:
    16 mm
  • Beskrivelse:
    Septa
  • Seq:
    02
  • Tykkelse:
    2 mm