Orders LinkContactUsLinkComponent
Polysorbat 20
Polysorbat 20
Glass bottle, 500 mL
Katalog # L15029.AP
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Polysorbat 20
Katalog # L15029.AP
CAS nummer:  9005-64-5
Polysorbat 20
Polysorbat 20
Glass bottle, 500 mL
CAS nummer:  9005-64-5
Price
529,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 9005-64-5 Molecular Formula: C58H114O26 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4700 Boiling Point: 100° MDL No.: MFCD00165986
Synonymer:  Sorbitanmonolaurat, ethoxyleret
  • CAS nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL nummer:MFCD00165986
  • Kogende Pt:>100 °C
  • Tæthed:1,105
  • Flash Pt:>110 °C (230 °F)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:500-018-3
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    500 mL