Orders LinkContactUsLinkComponent
Polysorbat 80
Glass bottle, 500 mL
Katalog # L13315.AP
Leverandør:   Thermo Fisher Scientific
Polysorbat 80
Katalog # L13315.AP
CAS nummer:  9005-65-6
Polysorbat 80
Polysorbat 80
Glass bottle, 500 mL
CAS nummer:  9005-65-6
Price
671,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
CAS No.: 9005-65-6 Flash Point: 149°(300°F) Refractive Index: 1.4750 Boiling Point: 100° Merck Reference: 14,7582 MDL No.: MFCD00082107
Synonymer:  Sorbitanmono(cis-9-octadecenoat), ethoxyliert
  • CAS nummer:9005-65-6
  • MDL nummer:MFCD00082107
  • Merck Index:14,7582
  • Kogende Pt:>100 °C
  • Smeltende Pt:100 °C
  • Tæthed:1,064
  • Flash Pt:>149 °C (300 °F)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:500-019-9
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Glass bottle
  • Pakn:
    500 mL
Specifikationer