Orders LinkContactUsLinkComponent
Kaliumiodid
Kaliumiodid
100 Tab.
Katalog # LOVI501210
Leverandør:   Lovibond
Kaliumiodid
Katalog # LOVI501210
Leverandør:  Lovibond
CAS nummer:  7681-11-0
Kaliumiodid
100 Tab.
CAS nummer:  7681-11-0
Price
248,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Synonymer:  Dipotassium diiodide, Kali iodide
  • CAS nummer:7681-11-0
  • Formel:Kl
  • MDL nummer:MFCD00011405
  • Molecular Weight:166 g/mol
  • Merck Index:13,07727
  • Kogende Pt:1330 °C (1013 hPa)
  • Smeltende Pt:686 °C
  • Tæthed:3,13 g/cm³ (20 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:231-659-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    100 Tab.