Orders LinkContactUsLinkComponent
Measuring scoops, Azlon®
Measuring scoops, Azlon®
100 ml, 198 mm
Katalog # 231-0472
Leverandør:   SciLabware
Measuring scoops, Azlon®
Katalog # 231-0472
Leverandør:  SciLabware
Measuring scoops, Azlon®
Measuring scoops, Azlon®
100 ml, 198 mm
Price
176,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 5 Items
Product Details & Documents
PP, white. Scoops with flat, bevelled end and reinforced handle.
  • Meget god kemisk resistens, brudsikker
  • Varmeresistent op til +130 °C, autoklaverbar
  • Øsens kapacitet er præget i håndtaget for nem aflæsning
Specifikationer
  • Kapacitet:
    100 ml
  • Længde:
    198 mm