Orders LinkContactUsLinkComponent
Storage Boxes, 96 Well
Opbevaringsboks med ID-kort og låg, uden rør, ikke steril, 1,2 ml in each tube, PC
  GREI975502_1
Storage Boxes, 96 Well
  GREI975502_1
Storage Boxes, 96 Well
Opbevaringsboks med ID-kort og låg, uden rør, ikke steril, 1,2 ml in each tube, PC
445,00 kr
1 * 1 Items
The storage boxes are made of polycarbonate while the individual tubes are made of biologically inert polypropylene.
  • Comes with a coding card, which enables proper storage of samples
  • Temperature resistance of the polypropylene tubes from −80 °C to +121 °C provides for a broad range of applications
  • Kapacitet:
    1,2 ml in each tube
  • Beskrivelse:
    Opbevaringsboks med ID-kort og låg, uden rør, ikke steril
  • Materiale:
    PC
  • Seq:
    02