Pasteur pipettes
Pasteurpipette, med inddeling, 3,5 ml, 153 mm, +, 20/pose, 500/æske
Katalog # GREI612381_500
Leverandør: Greiner Bio-One
Gå til:
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifikationer
- Pakket:20/pose, 500/æske
- Steril:+
- Kapacitet:3,5 ml
- Beskrivelse:Pasteurpipette, med inddeling
- Længde:153 mm
- Seq:05