Pasteur pipettes
Pasteurpipette, med inddeling, 1 ml, 153 mm, -, 500 stk./æske
Katalog # GREI612302_500
Leverandør: Greiner Bio-One
Gå til:
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifikationer
- Pakket:500 stk./æske
- Steril:-
- Kapacitet:1 ml
- Beskrivelse:Pasteurpipette, med inddeling
- Længde:153 mm
- Seq:02