Orders LinkContactUsLinkComponent
Pasteur pipettes
Pasteur pipettes
Pasteurpipette, med inddeling, 1 ml, 153 mm, -, 500 stk./æske
Katalog # GREI612302_500
Leverandør:   Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Katalog # GREI612302_500
Leverandør:  Greiner Bio-One
Pasteur pipettes
Pasteurpipette, med inddeling, 1 ml, 153 mm, -, 500 stk./æske
Price
550,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 Items
Product Details & Documents
These PE pipettes are suitable for the rapid transfer of liquids.
Specifikationer
  • Pakket:
    500 stk./æske
  • Steril:
    -
  • Kapacitet:
    1 ml
  • Beskrivelse:
    Pasteurpipette, med inddeling
  • Længde:
    153 mm
  • Seq:
    02