Multipurpose containers
30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, med hvid mærkat, sterile, +
Katalog # 216-0597
Leverandør: Greiner Bio-One
Gå til:
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Udv.Ø:25,03 mm
- Steril:+
- Model:med hvid mærkat
- Version:sterile
- Kapacitet:30 ml
- Beskrivelse:With HDPE screw cap
- Højde:91,04 mm
- Seq:10