Orders LinkContactUsLinkComponent
Multipurpose containers
30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, med hvid mærkat, aseptic packed, -
  216-0596
Multipurpose containers
  216-0596
Multipurpose containers
Multipurpose containers
30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, med hvid mærkat, aseptic packed, -
975,00 kr
1 * 400 Items
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
  • Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
  • For single use only
  • Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
 : *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
  • Udv.Ø:
    25,03 mm
  • Steril:
    -
  • Model:
    med hvid mærkat
  • Version:
    aseptic packed
  • Kapacitet:
    30 ml
  • Beskrivelse:
    With HDPE screw cap
  • Højde:
    91,04 mm
  • Seq:
    07