Orders LinkContactUsLinkComponent
Multipurpose containers
Multipurpose containers
30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, uden mærkat, Usteril, aseptic packed, -
Katalog # 216-0595
Leverandør:   Greiner Bio-One
Multipurpose containers
Katalog # 216-0595
Leverandør:  Greiner Bio-One
Multipurpose containers
Multipurpose containers
30 ml, With HDPE screw cap, 25,03 mm, 91,04 mm, uden mærkat, Usteril, aseptic packed, -
Price
907,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 400 Items
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
  • Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
  • For single use only
  • Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    25,03 mm
  • Steril:
    -
  • Model:
    uden mærkat, Usteril
  • Version:
    aseptic packed
  • Kapacitet:
    30 ml
  • Beskrivelse:
    With HDPE screw cap
  • Højde:
    91,04 mm
  • Seq:
    05