Orders LinkContactUsLinkComponent
Bufferopløsninger
Bufferopløsninger
Buffer solution, 2,00, ±0,02, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
Katalog # REGE10205
Leverandør:   REAGECON
Bufferopløsninger
Katalog # REGE10205
Leverandør:  REAGECON
CAS nummer:  
Bufferopløsninger
Bufferopløsninger
Buffer solution, 2,00, ±0,02, 20 °C, Plastic bottle, 500 mL
CAS nummer:  
Price
326,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Documents
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Plastic bottle
  • Pakn:
    500 mL
  • Referencetemperatur:
    20 °C
  • Beskrivelse:
    Buffer solution
  • pH nøjagtighed:
    ±0,02
  • pH-værdi:
    2,00