Orders LinkContactUsLinkComponent
Multipurpose containers
Multipurpose containers
250 ml, With metal screw cap, 58,00 mm, 121,00 mm, med hvid mærkat, sølvfarvet, aseptic packed, -
Katalog # 216-0603
Leverandør:   Greiner Bio-One
Multipurpose containers
Katalog # 216-0603
Leverandør:  Greiner Bio-One
Multipurpose containers
Multipurpose containers
250 ml, With metal screw cap, 58,00 mm, 121,00 mm, med hvid mærkat, sølvfarvet, aseptic packed, -
Price
394,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 48 Items
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
  • Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
  • For single use only
  • Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
  • Udv.Ø:
    58,00 mm
  • Steril:
    -
  • Model:
    med hvid mærkat
  • Version:
    aseptic packed
  • Kapacitet:
    250 ml
  • Farve:
    sølvfarvet
  • Beskrivelse:
    With metal screw cap
  • Højde:
    121,00 mm
  • Seq:
    25