Multipurpose containers
250 ml, With metal screw cap, 58,00 mm, 121,00 mm, med hvid mærkat, sølvfarvet, aseptic packed, -
Katalog # 216-0603
Leverandør: Greiner Bio-One
Gå til:
Product Details & Documents
PS, crystal-clear, with snap lid or screw cap.
- Manufactured under aseptically conditions into a Class II Clean Room environment
- For single use only
- Temperature range –20 to +60 °C
Can be used universally for academic and medical purposes.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Specifikationer
- Udv.Ø:58,00 mm
- Steril:-
- Model:med hvid mærkat
- Version:aseptic packed
- Kapacitet:250 ml
- Farve:sølvfarvet
- Beskrivelse:With metal screw cap
- Højde:121,00 mm
- Seq:25