Orders LinkContactUsLinkComponent
Celletæller med tre gitre, McMaster
Tællekammer, 1,5 mm, 127×26 mm
Katalog # 631-0695
Leverandør:   MARIENFELD
Celletæller med tre gitre, McMaster
Katalog # 631-0695
Leverandør:  MARIENFELD
Celletæller med tre gitre, McMaster
Celletæller med tre gitre, McMaster
Tællekammer, 1,5 mm, 127×26 mm
Price
3.670,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
This cell counter is suitable for liquid media.
  • Three counting grids and spare cover glass
  • Pair of clamps to fix the cover glass
  • Ground edges and rounded corners
Specifikationer
  • Kammerdybde:
    1,5 mm
  • B×D:
    127×26 mm
  • Beskrivelse:
    Tællekammer