Adhæsionsobjektglas
Adhæsionsobjektglas med 3 brønde (Ø 15 mm)
Katalog # MARI0901100
Leverandør: MARIENFELD
Gå til:
Product Details & Documents
Adhesion slides with frosted ends and 90° ground edges.
Specifikationer
- Beskrivelse:Adhæsionsobjektglas med 3 brønde (Ø 15 mm)