Dækglas
24×46 mm, #1, Glas
Katalog # 630-1594
Leverandør: MARIENFELD
Gå til:
Product Details & Documents
Made of chemically resistant borosilicate D 263™ M glass, Hydrolytic Class I
- No bubbles or flaws
- Suitable for in vitro diagnostic (IVD) applications
Thickness: 0,13 - 0,16 mm
Emballering: Pakket i æske med separat låg.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
- Antal:#1
- L×B:24×46 mm
- Materiale:Glas
- Seq:15