Celletællere, Improved Neubauer
Celletæller med mørke linjer, med klemmer, Imp. Neubauer, 0,1 mm
Katalog # MARI0640011
Leverandør: MARIENFELD
Gå til:
Product Details & Documents
Disse tællekamre er ideelle til tælling af leukocytter og erytrocytter.
- Dobbelt gitterinddeling
- To tællegitre med en inddeling
Certifications: IVD-direktiv 98/79/EF.
Leveringsinformation: De leveres med to dækglas.
Documents
Specifikationer
- Kammerdybde:0,1 mm
- Model:Imp. Neubauer
- Beskrivelse:Celletæller med mørke linjer, med klemmer
- Seq:002