Calcium standard solution
Calcium, Ca, 1000 mg/L, H₂O, 1 L
Leverandør: Hach
Gå til:
Product Details & Documents
Standard solution for accuracy checks in calcium hardness determinations.
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Koncentration:1000 mg/L
- Matrice:H₂O
- Pakn:1 L
- Element:Calcium
- Symbol:Ca