Orders LinkContactUsLinkComponent
pH-teststrimler, MQuant®, Supelco®
pH-teststrimler, MQuant®, Supelco®
Specialstrimler til uklare opløsninger, 2,0 - 9,0, 1
Katalog # 1.09502.0001
Leverandør:   Merck
pH-teststrimler, MQuant®, Supelco®
Katalog # 1.09502.0001
Leverandør:  Merck
pH-teststrimler, MQuant®, Supelco®
pH-teststrimler, MQuant®, Supelco®
Specialstrimler til uklare opløsninger, 2,0 - 9,0, 1
Price
183,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Each
Product Details & Documents
Teststrimlerne indeholder specielle indikatorfarver, der er kovalent bundet til reagenspapiret, som herefter er klæbet på plastikstrimlerne.
  • Trækker ikke ud og kontaminerer dermed ikke opløsningen, som skal testes
  • Kvalitetssikring - testene er kontrollerede og kalibreret mod certificerede bufferopløsninger
  • Fås m. brede og smalle pH-områder.
Accessories information: Analyse your pH 0 to 14 test strips (1.09535) with this reference card and the free MQuant® StripScan app. The brilliant colour-fast reference colours allow for robust measurement results even under changing lighting conditions. The StripScan app allows the customer to analyse the MQuant® test strips with their smartphone for fast, convenient and precise results which can be easily graphically presented and shared.
Specifikationer
  • pH-inddeling:
    1
  • pH-område:
    2,0 - 9,0
  • Beskrivelse:
    Specialstrimler til uklare opløsninger
  • Seq:
    14
  • Cat. No.:
    1.09502.0001
  • M-Clarity quality level:
    MQ100