Accessories for abbe refractometers
Kontaktvæske - monobromonaphthalen, 4 ml, 1,63 nD, til refraktometrene DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI
ATAGRE-1196
: Atago
- Beskrivelse:Kontaktvæske - monobromonaphthalen, 4 ml, 1,63 nD, til refraktometrene DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI
- Seq:905