Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessories for abbe refractometers
Accessories for abbe refractometers
Teststykke A, med m-naphthalen, 4 ml, 1.516 nD, til refraktometrene DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2 og DR-M2/1550
Katalog # ATAGRE-1195
Leverandør:   Atago
Accessories for abbe refractometers
Katalog # ATAGRE-1195
Leverandør:  Atago
Accessories for abbe refractometers
Accessories for abbe refractometers
Teststykke A, med m-naphthalen, 4 ml, 1.516 nD, til refraktometrene DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2 og DR-M2/1550
Price
Spørg for pris
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Specifikationer
  • Beskrivelse:
    Teststykke A, med m-naphthalen, 4 ml, 1.516 nD, til refraktometrene DR-A1, NAR-1T SOLID, NAR-2T, NAR-3T, NAR-4T, NAR 2T•HI, DR-M2 og DR-M2/1550
  • Seq:
    904