Orders LinkContactUsLinkComponent
Dual scale refractometers/alcoholometers
PAL-34S, 0 − 45 g/100 g, 0,5 %
Katalog # 635-0239
Leverandør:   Atago
Dual scale refractometers/alcoholometers
Katalog # 635-0239
Leverandør:  Atago
Dual scale refractometers/alcoholometers
Dual scale refractometers/alcoholometers
PAL-34S, 0 − 45 g/100 g, 0,5 %
Price
2.890,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Dual scale refractometers/alcoholometers with dual scale for ethanol (weight %) and temperature (°C).
 : IP 65 allows rinsing off the sample with running water.
Specifikationer
  • Model:
    PAL-34S
  • Område:
    0 − 45 g/100 g
  • Opløsning:
    0,5 %
  • Seq:
    02
  • Cat. No.:
    635-0239
  • Temperaturpræcision:
    ±1 °C
  • Vægt:
    100 g
  • W×D×H:
    55×31×109 mm
  • Måletid:
    3 seconds
  • Prøvestørrelse:
    0,3 ml
  • Temperature compensation range:
    5...30/35 °C