Reference electrodes, ScienceLine
Enkelt referenceelektrode, ScienceLine, med standardtilspidsning NS 14,5, Ag/AgCl-referencesystem, B 3420+ Ag/AgCl, 0 - 14, −5...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramisk, 10×103 mm
Katalog # SCOI1070070
Leverandør: SI Analytics
Gå til:
Product Details & Documents
Reference electrodes with glass shaft.
Specifikationer
- Ø×L:10×103 mm
- Model:B 3420+ Ag/AgCl
- Beskrivelse:Enkelt referenceelektrode, ScienceLine, med standardtilspidsning NS 14,5, Ag/AgCl-referencesystem
- Materiale:Glas
- Membran:Keramisk
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:−5...+100 °C
- pH:0 - 14