Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Vectashield® monteringsmedium

Vectashield® monteringsmedium

Vectashield® Monteringsmedie med DAPI, 10 mL
Katalog # VECTH-1200-10
Leverandør:   Vector Laboratories
Vectashield® monteringsmedium
Katalog # VECTH-1200-10
Leverandør:  Vector Laboratories
CAS nummer:  
Vectashield® monteringsmedium

Vectashield® Monteringsmedie med DAPI, 10 mL

CAS nummer:  
Price
3.190,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mL
Product Details & Documents

Vectashield® Monteringsmedie er en unik, stabil formulering til bevaring af fluorescens. Den er overlegen i forhold til andre reagenser og Monteringsmedier til fluorescensmikroskopi, som ikke mister farven. Visse stoffer kan forsinke den hastighed, hvormed farven mistes, men det giver en betydelig reduktion i emission at anvende dem. Andre giver en god indledende aflæsning, men bleges ved udsættelse for lys. Vectashield® Monteringsmedier kombinerer begge typers fordele i ét produkt. Det giver en stærk, indledende fluorescens, og forsinker blegning af farven pga. udsættelse for lys over tid. Vectashield® Mounting medie leveres i en flaske med låg med forseglingskonus. Der medfølger også et låg med dråbedispenserpipette. Låget med forseglingskonus kan udskiftes med låget med dråbedispenser ved rutinebrug og opbevaring. Monterede objektglas skal opbevares ved 4 °C. Fluorescensen bibeholdes i mange uger.

  • Forhindrer hastigt tab af fluorescens under mikroskopiundersøgelse
  • Hæmmer også farvetab under langtidsopbevaring
  • Optisk klar
  • Monteringsmedier til bibeholdelse af fluorescens og modfarvning af SNA med DAPI (blå)
Specifikationer

Specifikationer

  • Pakn:
    10 mL
  • Beskrivelse:
    Vectashield® Monteringsmedie med DAPI

Specifikationer

Anbefalinger

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.