Orders LinkContactUsLinkComponent
Vectashield® monteringsmedium
Vectashield® monteringsmedium
Vectashield® Monteringsmedie, 10 mL
Katalog # VECTH-1000
Leverandør:   Vector Laboratories
Vectashield® monteringsmedium
Katalog # VECTH-1000
Leverandør:  Vector Laboratories
CAS nummer:  
Vectashield® monteringsmedium
Vectashield® Monteringsmedie, 10 mL
CAS nummer:  
Price
2.970,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 mL
Product Details & Documents
Vectashield® Monteringsmedie er en unik, stabil formulering til bevaring af fluorescens. Den er overlegen i forhold til andre reagenser og Monteringsmedier til fluorescensmikroskopi, som ikke mister farven. Visse stoffer kan forsinke den hastighed, hvormed farven mistes, men det giver en betydelig reduktion i emission at anvende dem. Andre giver en god indledende aflæsning, men bleges ved udsættelse for lys. Vectashield® Monteringsmedier kombinerer begge typers fordele i ét produkt. Det giver en stærk, indledende fluorescens, og forsinker blegning af farven pga. udsættelse for lys over tid. Vectashield® Mounting medie leveres i en flaske med låg med forseglingskonus. Der medfølger også et låg med dråbedispenserpipette. Låget med forseglingskonus kan udskiftes med låget med dråbedispenser ved rutinebrug og opbevaring. Monterede objektglas skal opbevares ved 4 °C. Fluorescensen bibeholdes i mange uger.
  • Forhindrer hastigt tab af fluorescens under mikroskopiundersøgelse
  • Hæmmer også farvetab under langtidsopbevaring
  • Optisk klar
  • Monteringsmedier til bibeholdelse af fluorescens og modfarvning af SNA med DAPI (blå)
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakn:
    10 mL
  • Beskrivelse:
    Vectashield® Monteringsmedie