Pipettespidser, Finntip™ Flex
5 - 300 µl, -, 61 mm, orange, Pose
613-5022
Denne nye generation af spidser giver brugeren større fleksibilitet.
- Højkvalitets-PP, autoklaverbar
- Ergonomisk tyndvægget spids
- Kræver minimal kraft til påsætning og afskydning
- Skridsikkert rack med hængslet låg
- Brugervenligt genopfyldningssystem
: Fås løse, i racks, i et startsæt (1 rack á 96 + 16 / 20 refills á 96) eller et refill-sæt (16 / 20 refills á 96).
10 ml: Fås løse.
- Farvekode:orange
- Pakket:Pose
- Steril:-
- Volumen:5 - 300 µl
- Længde:61 mm
- Cat. No.:613-5022
- Miljøcertificering:ISO 14001 (Certificate Registration No. EMS 623400)
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning