Orders LinkContactUsLinkComponent
Microplates, 384-well
Microplates, 384-well
HTS-mikroplade, 384-brønds alu-plade med løse glasindsatse, kemisk inaktiv, ~500 µl
Catalog # HIRS9242184
Supplier:   HIRSCHMANN
Microplates, 384-well
Catalog # HIRS9242184
Supplier:  HIRSCHMANN
Microplates, 384-well
Microplates, 384-well
HTS-mikroplade, 384-brønds alu-plade med løse glasindsatse, kemisk inaktiv, ~500 µl
Price
1.990,00 kr
Log in for availability
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Highly pure, chemically inert aluminium plate for individual glass inserts. Translucent plastic cover included.
Specifications
  • Beskrivelse:
    HTS-mikroplade, 384-brønds alu-plade med løse glasindsatse, kemisk inaktiv
  • Brøndvolumen:
    ~500 µl
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Beskrivelse
    Availability
    Price
  • HIRS9240584
    Glasindsatse til 384-brønds plader
    Log in for availability
    1 * 384 Items - 878,00 kr