Ordreindtastning
Denmark
Orders LinkContactUsLinkComponent
Centrifugerør

Centrifugerør

15 ml, ∼17×115 mm, uden cap, graduated
Katalog # HIRS6010101
Leverandør:   HIRSCHMANN
Centrifugerør
Katalog # HIRS6010101
Leverandør:  HIRSCHMANN
Centrifugerør
Centrifugerør

15 ml, ∼17×115 mm, uden cap, graduated

Price
2.540,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 Items
Product Details & Documents

Glass.

  • Graduated or ungraduated
  • Good chemical resistance

Long conical or short conical form.

Specifikationer
  • Lukkestørrelse:
    uden cap
  • Ø×L:
    ∼17×115 mm
  • Model:
    graduated
  • Kapacitet:
    15 ml