Orders LinkContactUsLinkComponent
Målekolber, Klasse A
20** ml, 12/21, 0,040 ± ml
Katalog # 612-5738
Leverandør:   HIRSCHMANN
Målekolber, Klasse A
Katalog # 612-5738
Leverandør:  HIRSCHMANN
Målekolber, Klasse A
Målekolber, Klasse A
20** ml, 12/21, 0,040 ± ml
Price
369,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 2 Items
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, with glass stopper, conformity certified (DE-M marking).
  • Uudslettelige markeringer i blå emalje, der er resistente over for syrer og baser
  • Certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
* In addition to DIN
**Wide neck
 : DIN EN ISO 1042
Specifikationer
  • NS:
    12/21
  • Kapacitet:
    20** ml
  • Seq:
    06
  • Tolerance:
    0,040 ± ml