Målekolber, Klasse A
20** ml, 12/21, 0,040 ± ml
Katalog # 612-5738
Leverandør: HIRSCHMANN
Gå til:
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, with glass stopper, conformity certified (DE-M marking).
- Uudslettelige markeringer i blå emalje, der er resistente over for syrer og baser
- Certificeret overholdelse af standarder med dateret batchidentifikation (tilgængelig på internettet: www.hirschmannlab.de)
* In addition to DIN
**Wide neck
: DIN EN ISO 1042
Specifikationer
- NS:12/21
- Kapacitet:20** ml
- Seq:06
- Tolerance:0,040 ± ml