Orders LinkContactUsLinkComponent
Pulvertragte
Pulvertragte
100 mm, 94 mm, 20 mm, 22 mm stem I-Ø
Katalog # HIRS7760103
Leverandør:   HIRSCHMANN
Pulvertragte
Katalog # HIRS7760103
Leverandør:  HIRSCHMANN
Pulvertragte
Pulvertragte
100 mm, 94 mm, 20 mm, 22 mm stem I-Ø
Price
325,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 10 Items
Product Details & Documents
Powder funnels, made of PP, translucent. For decanting powdery materials. Also suitable for liquids. Cone angle 60°.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
  • Autoclavable
Specifikationer
  • Tragt udv. Ø:
    100 mm
  • Beskrivelse:
    22 mm stem I-Ø
  • Længde:
    94 mm
  • Stilklængde:
    20 mm