Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR®, Universal-pH-elektroder
Spydformet spids, dobbelt saltbro (PVDF/Pellon), 0 - 14, 0...100 °C, Epoxy, Gel, 12/9×150 mm, BNC, Brød, smør, ost, fedtstoffer, kød
  662-0084
VWR®, Universal-pH-elektroder
  662-0084
VWR®, Universal-pH-elektroder
VWR®, Universal-pH-elektroder
Spydformet spids, dobbelt saltbro (PVDF/Pellon), 0 - 14, 0...100 °C, Epoxy, Gel, 12/9×150 mm, BNC, Brød, smør, ost, fedtstoffer, kød
1.430,00 kr
1 * 1 Items
Med fast kabel (1 m) / S7-stik.
  • Checked at five points during the manufacturing process and lot stamped to ensure quality
  • Storage soaker bottle to protect the electrode, keeping the item in top condition and instantly ready for use
pH-område: 0 - 14
Temperaturområde: 0 til +100 °C (+10 til +100 °C for flade spidser)
Responstid: 95% < 1 sekund (95% < 5 sekunder for flade spidser)
  • Tilslutning:
    BNC
  • Ø×L:
    12/9×150 mm
  • Til:
    Brød, smør, ost, fedtstoffer, kød
  • Model:
    Spydformet spids, dobbelt saltbro (PVDF/Pellon)
  • Materiale:
    Epoxy
  • Seq:
    21
  • Elektrolyt:
    Gel
  • Temperatur:
    0...100 °C
  • pH:
    0 - 14
Accessories
  •  
    Beskrivelse
    Længde
  • 662-1410
    BNC connector cable, coaxial, Coax53
    1 m
    1 * 1 Items - 410,00 kr
  •  
    Beskrivelse
    Længde
  • 662-1411
    DIN connector cable, coaxial, Coax54
    1 m
    1 * 1 Items - 503,00 kr