Containers with screw cap
200 ml, Labelled, Individually wrapped, PS
Katalog # ANICC200S220
Leverandør: Anicrin
Gå til:
Product Details & Documents
Containers made of PS or PP with colour coded screw caps.
- Good chemical resistance
- Good temperature resistance
Bestillingsoplysninger: Specify the cap colour (red, yellow and white) required.
Advarsel: *Produktet/produkterne på denne side er uden for anvendelsesområdet for EU -direktiv 2019/904
Documents
ANICC200S110_TDS_EN
Datablad
Specifikationer
- Pakket:Individually wrapped
- Version:Labelled
- Kapacitet:200 ml
- Materiale:PS
- Seq:04