Objektglasfarvningssystem, EasyDip™
Objektglasfarvningssystemet består af acetal-plast.
- Karrene kan sættes sammen i siden, hvilket sikrer, at de holdes i samme rækkefølge, når de flyttes rundt i laboratoriet
- Bred stabil bund giver større stabilitet, mens indersiden er nedsænket for at reducere reagensvolumen
- Fås i 5 forskellige farver for at gøre det nemmere at identificere indholdet eller applikationerne
Objektglasfarvningssystemet består af to komponenter: et firkantet farvekar og en objektglasholder med plads til 12 objektglas. Farvekarret er fremstillet af modstandsdygtigt acetalplast og kan modstå de fleste farvestoffer, herunder alkohol og xylen, men ikke phenol. Ideel til specialindfarvning, frosne snit og specialhåndtering.
Volumen: 80 ml
W×D×H: 76×64×92 mm
: The staining jars and staining rack are sold separately, except for the assorted package (720-0791), which contains one jar of each colour (blue, green, pink, white, yellow) and a rack. The EasyDip aluminum holder is designed to hold six EasyDip slide staining jars. The EasyDip slide staining kit (SIMPM906-12AS) contains 6 jars (blue, green, pink, 2xwhite, yellow), an anodized aluminium rack, and one slide staining rack.
- Farve:blå
- Beskrivelse:Farvningskuvetter til objektglas
- Materiale:Acetal
- Seq:02
- B×D×H:76×64×92 mm