Orders LinkContactUsLinkComponent
Multi-wavelength Abbe refractometers
Multi-wavelength Abbe refractometers
DR-M2/1550, 450 nm: 1,32 − 1,73 nD ; 589 nm: 1,30 − 1,71 nD ; 680 nm: 1,29 − 1,70 nD ; 1100 nm: 1,27 − 1,68 nD
Katalog # ATAG1412
Leverandør:   Atago
Multi-wavelength Abbe refractometers
Katalog # ATAG1412
Leverandør:  Atago
Multi-wavelength Abbe refractometers
Multi-wavelength Abbe refractometers
DR-M2/1550, 450 nm: 1,32 − 1,73 nD ; 589 nm: 1,30 − 1,71 nD ; 680 nm: 1,29 − 1,70 nD ; 1100 nm: 1,27 − 1,68 nD
Price
124.940,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
These multi-wavelength Abbe refractometers can measure refractive index or Abbe number ([nu]d or [nu]e) at different wavelengths.
A calibration certificate and compatible digital printer are available.
The units display measurement results on the display.
Leveringsinformation: Supplied with a test piece (refractive index point), 4 ml of monobromonaphthalene, an Allen wrench, a lighting glass, one 589 nm interference filter, one 546 nm interference filter, ten tube bands, a spare bulb and an instruction manual. DR-M2/1550 and DR-M4/1550 come with a near infrared ray viewer, mounting adapter and set screw, monochromatic light source device, a test piece (refractive index point). DR-M4 and DR-M4/1550 also include 4 ml of methylene iodide-containing sulfur solution.
Specifikationer
  • Model:
    DR-M2/1550
  • Refraktionsindeks:
    450 nm: 1,32 − 1,73 nD ; 589 nm: 1,30 − 1,71 nD ; 680 nm: 1,29 − 1,70 nD ; 1100 nm: 1,27 − 1,68 nD
  • Cat. No.:
    ATAG1412
  • Nøjagtighed:
    ±0,0002 nD
  • Lyskilde:
    Monokromatisk
  • Vægt:
    6 kg
  • Elektriske specifikationer:
    100 - 240 V/50-60 Hz
  • W×D×H:
    130×290×310 mm
  • Temperaturmåling:
    5...50 °C
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Interferensfilter, 800 - 1.100 nm
    Interferensfilter, 800 - 1.100 nm
    ATAGRE-3526/800
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Interferensfilter, 681 - 799 nm
    Interferensfilter, 681 - 799 nm
    ATAGRE-3526/681
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Interferensfilter, 540 - 680 nm
    Interferensfilter, 540 - 680 nm
    ATAGRE-3526/540
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Interferensfilter, 450 - 539 nm
    Interferensfilter, 450 - 539 nm
    ATAGRE-3526/450
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Interferensfilter, 644 nm (C'), til DR-M2
    Interferensfilter, 644 nm (C'), til DR-M2
    ATAGRE-3525
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Interferensfilter, 480 nm (F'), til DR-M2
    Interferensfilter, 480 nm (F'), til DR-M2
    ATAGRE-3524
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Interferensfilter, 546 nm (E), til DR-M2
    Interferensfilter, 546 nm (E), til DR-M2
    ATAGRE-3523
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Interferensfilter, 656 nm (C), til DR-M2
    Interferensfilter, 656 nm (C), til DR-M2
    ATAGRE-3522
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Interferensfilter, 486 nm (F), til DR-M2
    Interferensfilter, 486 nm (F), til DR-M2
    ATAGRE-3521
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Prisme, primær og sekundær til DR-M4, DR-M4/1550
    Prisme, primær og sekundær til DR-M4, DR-M4/1550
    ATAGRE-1640
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
Produktinformation
  • Katalog #
    Tilgængelighed
    Price
  • Prisme, primær og sekundær til DR-M2
    Prisme, primær og sekundær til DR-M2
    ATAGRE-1600