Multibrøndsplader cellekultur, Costar®
12-brønds plader, Corning® CellBIND®-overflade, klar, 5/pose
: Corning
Klar, PS, flad bund, med låg. Tilgængelig med en række overfladebehandlinger.
- Låg med kondenseringsring for reduktion af kontaminering
- Uniform footprint for nem stabling
- Individuel alfanummerisk kode for identifikation af brønde
- Steriliseret med Gamma stråling
- Certificeret pyrogenfri
- Pakket:5/pose
- Farve:klar
- Beskrivelse:12-brønds plader, Corning® CellBIND®-overflade
- Seq:06
- Cat. No.:734-1211
- Miljøcertificering:RECs, ISO 14001 - Kennebunk
- Environmentally Preferable:Lav fremstillingspåvirkning