Stivelse (from potato)
Glass bottle for solids, 2 kg
Katalog # ICNA0210295402
Leverandør: MP Biomedicals
Gå til:
Product Details & Documents
- CAS nummer:9005-25-8
- Formel:(C₆H₁₀O₅)n
- MDL nummer:MFCD00082026
- Molecular Weight:162.14 g/mol
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:232-679-6
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerSpecifikationer
Specifikationer
- Pakning:Glass bottle for solids
- Pakn:2 kg